Fmoc-L-phenylalanine
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
04-12-1030-25EA 43.4 EUR
04-12-1030-25 04-12-1030-100
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Kaava: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL numero: MFCD00037128
CAS-numero: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
UN: 0000