Zirkonium(IV)oksidi (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabiloitu, jauhe -325 Mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Stabilization: Stabilised with ytria (Y₂O₃) 8%
45562.22EA 608 EUR
45562.22 45562.36
Zirkonium(IV)oksidi (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabiloitu, jauhe -325 Mesh
Zirkonium(IV)oksidi
Kaava: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kiehumispiste: ∼5000 °C
Sulamispiste: ∼2700 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011310
CAS-numero: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2