5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23130.30EA 446 EUR
B23130.30 B23130.09 B23130.18
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Kaava: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,67
Sulamispiste: 114…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014573
CAS-numero: 719-64-2
EINECS: 211-950-2