Potassium-3-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H51182.06EA 311 EUR
H51182.06 H51182.03
Potassium-3-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₂H₁₀BF₃KNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11977720
UN: 0000