5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
B20755.06EA 859 EUR InStock
B20755.06 B20755.03
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Kaava: C₈H₈N₂S
MW: 164,23
Sulamispiste: 83…85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00174277
CAS-numero: 1887-60-1
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm