3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
L04837.30EA 724 EUR
L04837.30
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98%
3-Methylbenzothiazolium iodide
Kaava: C₈H₈INS
MW: 277,13
Sulamispiste: 208…210 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050297
CAS-numero: 2786-31-4
EINECS: 220-505-1
UN: 0000