3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
377007-5GEA 124 EUR
377007-5G
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
Kaava: C₁₀H₁₂INS
MW: 305,1785 g/mol
MDL numero: MFCD00044134
CAS-numero: 3119-93-5
EINECS: 221-494-6