Estriol
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10006484-5EA 649 EUR
CAYM10006484-5 CAYM10006484-100 CAYM10006484-500 CAYM10006484-1
Estriol
Estriol
Kaava: C₁₈H₂₄O₃
MDL numero: MFCD00003691
CAS-numero: 50-27-1
EINECS: 200-022-2