Estrone
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10006485-5EA 104 EUR
CAYM10006485-5 CAYM10006485-1 CAYM10006485-500 CAYM10006485-10
Estrone
Estrone
Kaava: C₁₈H₂₂O₂
MDL numero: MFCD00003620
CAS-numero: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
UN: 0000