2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L09678.06EA 390 EUR
L09678.06 L09678.03
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Kaava: C₆H₅N₃S
MW: 151,19
Sulamispiste: 67…69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005810
CAS-numero: 767-64-6
EINECS: 212-186-2