2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Toimittaja: Thermo Scientific
ABCRCC09214.0001EA 0 EUR
ABCRCC09214.0001 MAYBCC09214.250 MAYBCC09214DA
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Kaava: C₆H₅N₃S
MW: 151,1900 g/mol
MDL numero: MFCD00185826
CAS-numero: 874-37-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III