9-Phenylcarbazole ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H56827.06EA 397 EUR
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Kaava: C₁₈H₁₃N
MW: 243,30 g/mol
Sulamispiste: 95…97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004965
CAS-numero: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2