1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO367160250EA 260 EUR
ACRO367160250 ACRO367160050 ACRO367160010
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Kaava: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24
Kiehumispiste: 140 °C (2mbar)
Tiheys: 1,17 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190247
CAS-numero: 63074-07-7
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %