Iminostilbene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO162540100EA 48.4 EUR
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Kaava: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Sulamispiste: 197…201 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005071
CAS-numero: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 202 °C
GC ≥96.0 %