Iminostilbene ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
B21323.22EA 489 EUR
B21323.22 B21323.14 B21323.36
Iminostilbene ≥97%
Iminostilbene
Kaava: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
Sulamispiste: 197…199 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005071
CAS-numero: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 0000