Iminostilbene
Toimittaja: Molekula
MOLE12960416-100GEA 243 EUR
MOLE12960416-100G
Iminostilbene
Iminostilbene
Kaava: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
MDL numero: MFCD00005071
CAS-numero: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 0000