Iminostilbene
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0076.08EA 677 EUR
PROOMM0076.08
Iminostilbene
Iminostilbene
Kaava: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
MDL numero: MFCD00005071
CAS-numero: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 0000