Isosorbide dimethyl ether ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO369911000 ACRO369910250
Isosorbide dimethyl ether ≥99%
Kaava: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064828
CAS-numero: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
UN: 0000
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm