Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A17516.14EA 121 EUR
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Kaava: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Kiehumispiste: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 1,165
Leimahduspiste: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064828
CAS-numero: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8