Isosorbide dimethyl ether
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.02EA 1170 EUR
PROOMM0126.02
Isosorbide dimethyl ether
Isosorbide dimethyl ether
Kaava: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
MDL numero: MFCD00064828
CAS-numero: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8