Isosorbide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A13989.0BEA 1160 EUR
A13989.0B A13989.18 A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Kaava: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Sulamispiste: 56…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064827
CAS-numero: 652-67-5
EINECS: 211-492-3