Postialan työtaistelun mahdollisilla tukitoimilla vaikutusta myös VWR International Oy:n tavarankuljetukseen. Suosittelemme varautumaan siihen, että liikenne pysähtyy torstain 21.11. jälkeen.
Isosorbide
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.03EA 1490 EUR InStock
PROOMM0126.03
Isosorbide
Isosorbide
Kaava: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14
MDL numero: MFCD00064827
CAS-numero: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
UN: 0000
Order Now
TILAUS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm