Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: BOP-Cl
ACRO310060050EA 93.2 EUR
ACRO310060050 ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Kaava: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Sulamispiste: 191 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010077
CAS-numero: 68641-49-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %