Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: BOP-Cl
L08775.14EA 487 EUR
L08775.14 L08775.06 L08775.03
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Kaava: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Sulamispiste: ∼ 195 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010077
CAS-numero: 68641-49-6
UN: 3261
ADR: 8,II