Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L00698.06EA 211 EUR
L00698.06 L00698.03
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Kaava: C₁₈H₂₁OP
MW: 284,34 g/mol
Sulamispiste: 166…167 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014301
CAS-numero: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6