Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO406100010EA 32.5 EUR
ACRO406100010 ACRO406100050
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Kaava: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Sulamispiste: 53 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046360
CAS-numero: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥97.5 %