Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
36708.03EA 81.5 EUR
36708.03 36708.14 36708.22 36708.06
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Kaava: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Sulamispiste: 58…62 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046360
CAS-numero: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2