TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO303180250EA
129
EUR
ACRO303180250
ACRO303180050
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Kaava:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O MW: 321,1 g/mol Sulamispiste: 205 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00077413 CAS-numero: 125700-67-6 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥200 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |