TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Toimittaja: Molekula
MOLEM10255546EA 320 EUR
MOLEM10255546
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Kaava: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
MDL numero: MFCD00077413
CAS-numero: 125700-67-6