Postialan työtaistelun mahdollisilla tukitoimilla vaikutusta myös VWR International Oy:n tavarankuljetukseen. Suosittelemme varautumaan siihen, että liikenne pysähtyy torstain 21.11. jälkeen.
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Vaara
01-62-0015-100EA 211 EUR InStock
01-62-0015-100
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Kaava: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077413
CAS-numero: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN: 0000
ADR: 4.1,II
Order Now
TILAUS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm