HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® syntetiikkaan
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Vaara
01-62-0010-25 01-62-0010-100 8.51006.1000
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® syntetiikkaan
Kaava: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00075445
CAS-numero: 94790-37-1
EINECS: 000-000-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
TILAUS
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm