1,4-Anthraquinone ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
L00573.14EA 824 EUR
L00573.14 L00573.06
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Kaava: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Sulamispiste: ∼ 218 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013724
CAS-numero: 635-12-1
EINECS: 211-228-7