4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05508.22EA 189 EUR
L05508.22 L05508.14 L05508.36
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Kaava: C₁₂H₅ClO₃
MW: 232,63 g/mol
Sulamispiste: 208…214 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006928
CAS-numero: 4053-08-1
EINECS: 223-760-7