3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO278730050EA 46.2 EUR
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride ≥99%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Kaava: C₁₂H₅NO₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006926
CAS-numero: 3027-38-1
UN: 0000
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %