Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
343209-5EA 149 EUR
343209-5
Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Fluorescein diacetate
Kaava: C₂₄H₁₆O₇
MDL numero: MFCD00005062
CAS-numero: 596-09-8
EINECS: 209-877-6