Fluorescein diacetate
Toimittaja: MP Biomedicals
ICNA0210171605EA 47.1 EUR
ICNA0210171605 ICNA0210171625 ICNA0210171610
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Kaava: C₂₄H₁₆O₇
MDL numero: MFCD00005062
CAS-numero: 596-09-8
EINECS: 209-877-6