Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
F7378-25GEA 240 EUR
F7378-25G F7378-10G F7378-100G F7378-5G
Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Fluorescein diacetate
Kaava: C₂₄H₁₆O₇
MDL numero: MFCD00005062
CAS-numero: 596-09-8
EINECS: 209-877-6