2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Varoitus
H54038.03EA 234 EUR
H54038.03 H54038.MD
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₂H₁₁NO₃S
MW: 249,28 g/mol
Sulamispiste: 236…241 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06857928
CAS-numero: 54001-16-0