2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
H51728.06EA 499 EUR
H51728.06 H51728.03
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Kaava: C₁₀H₉NS
MW: 175,25
Sulamispiste: 51…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00489998
CAS-numero: 1826-16-0
EINECS: 000-000-0
UN: 0000