Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13007-100EA 26 EUR
CAYM13007-100 CAYM13007-250 CAYM13007-1 CAYM13007-500
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Kaava: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
MDL numero: MFCD11869291
CAS-numero: 1138444-37-7