Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54942.06EA 567 EUR
H54942.06 H54942.MD H54942.03
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Kaava: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01567252
CAS-numero: 39091-00-4