4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13047-500EA 76.7 EUR
CAYM13047-500 CAYM13047-100 CAYM13047-250 CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
MDL numero: MFCD01316364
CAS-numero: 34418-48-9