4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H51723.06EA 634 EUR
H51723.06 H51723.03
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
Sulamispiste: 244…248 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00171753
CAS-numero: 39091-01-5