4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13036-500EA 93.6 EUR
CAYM13036-500 CAYM13036-100 CAYM13036-1 CAYM13036-250
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
MDL numero: MFCD00171753
CAS-numero: 39091-01-5