4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13049-250EA 54.6 EUR
CAYM13049-250 CAYM13049-100 CAYM13049-500 CAYM13049-1
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,2477 g/mol
MDL numero: MFCD00171757
CAS-numero: 144060-98-0