2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23223.06EA 394 EUR
B23223.06 B23223.03
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Kaava: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,30 g/mol
Sulamispiste: 153…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046452
CAS-numero: 21331-43-1
EINECS: 000-000-0