2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20457.03EA 151 EUR
B20457.03 B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22
Sulamispiste: >300 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00171745
CAS-numero: 21278-86-4