2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM11058-500EA 111 EUR
CAYM11058-500 CAYM11058-1 CAYM11058-5
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Kaava: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
MDL numero: MFCD00490009
CAS-numero: 30235-28-0