2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Varoitus
H54347.MDEA 93.3 EUR
H54347.MD H54347.03
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₈H₅NO₂S₂
MW: 211,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01936014
CAS-numero: 24044-07-3