4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11839.06EA 518 EUR
A11839.06 A11839.14 A11839.03
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Kaava: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013994
CAS-numero: 100-31-2
EINECS: 202-838-4